Learn More
2-Iodtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026612
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11495337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22697.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-37-2
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001042
InChI-Schlüssel RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
IUPAC-Name 1-iod-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Iodotoluene
Dichte 1.713
Siedepunkt 210°C to 212°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.609
Menge 25 g
Beilstein 1634294
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 98%