Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Iodotoluene |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 615-37-2 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Orange bis Gelb |
| Dichte | 1.7100g/mL |
| Siedepunkt | 211°C |
| Flammpunkt | 90°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Show More |