Learn More
2-Isopropenyl-6-Isopropylphenol, TRC
Artikelnummer. 30012627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012627 100 mg 100 Milligramm
30005462 10 mg 10 Milligramm
30004394 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI822850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74926-89-9
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.25
Synonym 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP)
IUPAC-Name 2-Propan-2-yl-6-prop-1-en-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
Formelmasse 176.1201