Learn More
2-Isopropylphenyl isothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484027 5 g 5 Gramm
11309599 1 g 1 Gramm
11494027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19448.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 36176-31-5 | C10H11NS | 177.265 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36176-31-5
Summenformel C10H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 177.265
MDL-Nummer MFCD00022053
InChI-Schlüssel QQOOMDSEMQHMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-2-isothiocyanatobenzene, 1-isothiocyanato-2-propan-2-yl benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-1-methylethyl, 2-methylethyl benzenisothiocyanate, 2-isopropylphenylisothiocyanate, acmc-20ansf, 2-isopropylphenyl-isothiocyanate, 2-iso-propylphenyl isothiocyanate
PubChem CID 142052
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-2-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.05
Siedepunkt 131°C to 132°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.605
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2717112
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 177.27
Reinheit (%) 96%