Learn More
2-Mercaptobenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-155365
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
149-30-4
C7H5NS2
167.24
MFCD00005781
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
697993
CHEBI:34292
3H-1,3-Benzothiazol-2-Thion
C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
149-30-4
C7H5NS2
167.24
MFCD00005781
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
697993
CHEBI:34292
3H-1,3-Benzothiazol-2-Thion
C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzothiazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172.0°C to 182.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 243°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Löslichkeitsinformationen yellow solution
Formelmasse 167.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver