Learn More
2-Mercaptobenzylalkohol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342477 25 g 25 Gramm
11322477 1 g 1 Gramm
11332477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11536.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4521-31-7 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4521-31-7
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00014448
InChI-Schlüssel FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptobenzyl alcohol, 2-mercaptophenyl methanol, o-mercaptobenzyl alcohol, 2-sulfanylphenyl methanol, 2-mercaptobenzylalcohol, 2-hydroxymethyl thiophenol, benzenemethanol, 2-mercapto, hydroxymethylthiophenol, o-mercaptobenzylalcohol, acmc-1csoz
PubChem CID 138278
IUPAC-Name (2-Sulfanylphenyl)methanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptobenzyl alcohol
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Dichte 1.21
Siedepunkt 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Like Rotten Eggs
Brechungsindex 1.623
Menge 25 g
Beilstein 2206253
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch