Learn More
2-Mercaptopyridin-N-Oxid Natriumsalz, 40 % aq. soln., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100mL
500mL
2500mL
3811-73-2
C5H4NNaOS
149.143
MFCD01941547
XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
19658
Natrium;1-Oxidopyridin-2-Thion
C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
3811-73-2
C5H4NNaOS
149.143
MFCD01941547
XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
19658
Natrium;1-Oxidopyridin-2-Thion
C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt is one of the active components in paint, sealants, shampoo, adhesive and aerosol due to its anti-microbial activity. In biochemistry studies, it is utilized to transport zinc into cells. Further, it is used to form bidentate oxothiolane chelates with transition metals. It acts as a stabilizer and viscosity building provider in weak basic or neutral medium.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Mercaptopyridin-N-Oxid-Natriumsalz ist aufgrund seiner antimikrobiellen Aktivität einer der aktiven Bestandteile in Farbe, Dichtstoffen, Shampoo, Klebstoff und Aerosol. In Biochemie-Studien wird es zum Transport von Zink in Zellen verwendet. Es wird auch verwendet, um zweizähnige Oxothiolan-Chelate mit Übergangsmetallen zu bilden. Es dient als Stabilisator und Viskositätsregulator in schwach basischen oder neutralen Medien.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Propylenglycol, Polyethylenglycol und Dimethylsulfoxid. Nicht mischbar mit flüssigem Paraffin und Olivenöl.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemischer Name oder Material 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% wässrige Lösung
Dichte 1.238
Beilstein 4026050
Merck Index 14,7994
Brechungsindex 1.4825
Menge 100mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Immiscible with liquid paraffin and olive oil.
Formelmasse 149.15
RUO – Research Use Only