missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methoxy-3-pyridincarboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 25°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Siedepunkt | 200°C to 201°C |
Flammpunkt | 96°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'