Learn More
2-Methoxy-3-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444887 5 g 5 Gramm
15434887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937068-58-1
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD09832311
InChI-Schlüssel COVAZHQHYXQLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 21544491
IUPAC-Name 2-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 5 g
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%