Learn More
2-Methoxy-3-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467865 250 mg 250 Milligramm
15457865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31671.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017778-84-5
Summenformel C10H9F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 234.17
MDL-Nummer MFCD09832317
InChI-Schlüssel LMQFQFJTFHHNQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-methoxy-3-trifluoromethyl phenylacetic acid, jrd
PubChem CID 46737592
IUPAC-Name 2-[2-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 250 mg
Formelmasse 234.18
Reinheit (%) 97%