Learn More
2-Methoxy-4-methylbenzensulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393836 1 g 1 Gramm
11303846 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16947.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59554-39-1 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59554-39-1
Summenformel C8H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD01318156
InChI-Schlüssel GQUFSEOISDLWMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonamide, 2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonamide, acmc-20ans2, 3-methoxy-p-toluenesulfonamide, benzenesulfonamide,2-methoxy-4-methyl, 2-methoxy-4-methyl-1-benzenesulfonamide
PubChem CID 5093369
IUPAC-Name 2-methoxy-4-methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Formelmasse 201.25
Reinheit (%) 95%