Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450154 250 g 250 Gramm
11430154 10 g 10 Gramm
11440154 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13603.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol is used in preparation of renewable bis(cyanate) esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxy-4-methylphenol wird zur Herstellung von nachwachsenden Bis-(cyanat)estern verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-51-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002378
InChI-Schlüssel PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.537
Menge 250 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.