Learn More
2-Methoxy-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627381 25 g Glasflasche 25 Gramm
10167370 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413850250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-51-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00002378
InChI-Schlüssel PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-methylphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 221.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5360 to 1.5380
Menge 25 g
Merck Index 15, 2559
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-methylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.