Learn More
2-Methoxy-4-nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187563 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10187563
Marke: Thermo Scientific Acros 150645000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-52-9
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
MDL-Nummer MFCD00007363
InChI-Schlüssel GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-Nitroanilin
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitroaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139.0°C to 142.0°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H3(NO2)NH2
Menge 500 g
Beilstein 13, 390
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.