Learn More
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948251
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948251 25 g
30948946 5 g
30929133 1 g
30937955 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948251 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1109125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 2597-56-0
Summenformel C8H7NO5
MDL-Nummer MFCD00216573
Menge 25 g
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 197.14
Reinheit (%) 98%