Learn More
2-Methoxy-4-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447206 5 g 5 Gramm
11437206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25523.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2597-56-0 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2597-56-0
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.15
MDL-Nummer MFCD00216573
InChI-Schlüssel KPJXEWJRJKEOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-anisic acid, 4-nitro-2-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 1464, 2-carboxy-5-nitroanisole, 2-methoxy-4-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-2-methoxybenzoicacid, pubchem4977, acmc-20a5eb
PubChem CID 75776
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-nitrobenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 5 g
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-o-anisic acid