Learn More
2-Methoxy-4-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307199 5 g 5 Gramm
11317199 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11307199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27391.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101084-96-2
Summenformel C8H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.147
MDL-Nummer MFCD02093781
InChI-Schlüssel MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
PubChem CID 291867
IUPAC-Name 2-Methoxy-4-Nitrobenzonitril
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 98%