Learn More
2-Methoxy-4-nitrophenyl-isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308645 1 g 1 Gramm
11318645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12150.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 190774-55-1
Summenformel C8H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 210.207
MDL-Nummer MFCD00041379
InChI-Schlüssel NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
IUPAC-Name 1-Isothiocyanat-2-Methoxy-4-Nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 6924925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%