Learn More
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %
Artikelnummer. 15417585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417585 250 mg 250 Milligramm
11451410 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417585 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26437.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886500-45-4
Summenformel C10H9F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.17
MDL-Nummer MFCD04115972
InChI-Schlüssel MFXSQAUASZWYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-methoxy-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
PubChem CID 3718188
IUPAC-Name 2-[2-methoxy-4-(trifluormethoxy)phenyl]essigsäure
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Menge 250 mg
Formelmasse 250.17
Reinheit (%) 97%