Learn More
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495597 250 mg 250 Milligramm
15485597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32832.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771581-99-8
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD06213016
InChI-Schlüssel FEOVMOIWRLRBFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methoxy-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methoxy-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methoxy-4-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 46737532
IUPAC-Name [2-methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.4798
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%