Learn More
2-Methoxy-5-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392637
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11392637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11822.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-93-1
Summenformel C7H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 169.136
MDL-Nummer MFCD00015561
InChI-Schlüssel KXKCTSZYNCDFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-5-nitro, 3-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-methoxy-5-nitro-phenol, unii-e5t11i2jub, e5t11i2jub, 2-hydroxy-4-nitroanisole, acmc-1b3lw, 2-methoxy-5-nitro phenol, 2-methyloxy-5-nitrophenol
PubChem CID 69471
ChEBI CHEBI:81049
IUPAC-Name 2-methoxy-5-nitrophenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-nitrophenol
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 2047074
Formelmasse 169.14
Reinheit (%) 98%