Learn More
(2-Methoxy-5-nitrophenyl)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497317
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15497317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34386.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 51073-04-2 | C9H9NO5 | 211.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51073-04-2
Summenformel C9H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 211.17
MDL-Nummer MFCD02664832
InChI-Schlüssel TZQZNDOEOCOJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenyl acetic acid, 2-methoxy-5-nitrophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3519298
IUPAC-Name 2-(2-Methoxy-5-nitrophenyl)essigsäure
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Methoxy-5-nitrophenyl)acetic acid
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 250 mg
Formelmasse 211.17
Reinheit (%) 97%