Learn More
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzoesäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322079 1 g 1 Gramm
15493377 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26103.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191604-88-3
Summenformel C9H7F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.146
MDL-Nummer MFCD01862055
InChI-Schlüssel HURBWIHJHDFCGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 3-trifluoromethoxy-6-methoxybenzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-methoxy-5-trifluoromethoxy, pubchem4509, acmc-1bzxk, rarechem al bo 1035, benzoic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy benzoicacid
PubChem CID 2775286
IUPAC-Name 2-methoxy-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 236.15
Reinheit (%) 96%