Learn More
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)-Phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425960 1 g 1 Gramm
15427595 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425960 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773109-13-0
Summenformel C10H9F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.17
MDL-Nummer MFCD04972913
InChI-Schlüssel HDDOJDLMPLUGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-methoxy-5-trifluoromethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 17999353
IUPAC-Name 2-[2-methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl]essigsäure
SMILES COC1=C(CC(O)=O)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Menge 1 g
Formelmasse 250.17
Reinheit (%) 97%