Learn More
2-Methoxy-6-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457577 1 g 1 Gramm
15467577 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35777.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16554-45-3
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.152
MDL-Nummer MFCD01930197
InChI-Schlüssel NDKWDGCTUOOAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-nitrophenylamine, 2-amino-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitro-phenylamine, 6-nitro-o-anisidine, 2-methoxy-6-nitrobenzenamine, 6-methoxy-2-nitroaniline, 2-amino-3-methoxynitrobenzene, benzenamine, 2-methoxy-6-nitro, ambkkkkk250, pubchem19661
PubChem CID 85491
IUPAC-Name 2-Methoxy-6-Nitroanilin
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-6-nitroaniline
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 97%