Learn More
2-Methoxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11450987
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11450987 5 g 5 Gramm
11440987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11450987 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23376.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2553-04-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2553-04-0
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.248
MDL-Nummer MFCD00017163
InChI-Schlüssel CSUUDNFYSFENAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzophenone, o-methoxybenzophenone, 2-methoxyphenyl phenyl methanone, benzophenone, 2-methoxy, methanone, 2-methoxyphenyl phenyl, 2-methoxyphenyl phenyl ketone, methoxybenzophenone, acmc-1cotk, maybridge1_005821, 2-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 75702
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzophenone
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Siedepunkt 149°C to 150°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1873339
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%