Learn More
2-Methoxybenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487886 100 g 100 Gramm
11477886 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14016.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 612-16-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Ethanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln, starken Säuren entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612-16-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00004611
InChI-Schlüssel WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzyl alcohol, 2-methoxyphenyl methanol, o-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-methoxy, o-anisyl alcohol, 2-methoxybenzylalcohol, 2-methoxybenzenemethanol, unii-457nq8ngcg, 457nq8ngcg, 2-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 69154
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=CC=C1CO
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzyl alcohol
Dichte 1.12
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5475
Menge 100 g
Beilstein 2043673
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%