Learn More
2-Methoxybenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367645 25 g 25 Gramm
11377645 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02273.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6850-57-3 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines. It is also is used in the preparation of GABAA receptor ligands as analgesic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methoxybenzylamin wird bei der Herstellung von 6-substituierten Purinen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von GABAA-Rezeptorliganden als Analgetikum verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6850-57-3
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.182
MDL-Nummer MFCD00008110
InChI-Schlüssel PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzylamine, 2-methoxyphenyl methanamine, o-methoxybenzylamine, benzenemethanamine, 2-methoxy, 2-methoxy-benzylamine, 2-methoxyphenyl methylamine, 1-2-methoxyphenyl methanamine, 2-methyoxybenzylamine, 2-methoxy benzylamine, 2-methoxybenzyl amine
PubChem CID 81292
IUPAC-Name (2-Methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzylamine
Dichte 1.057
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1100448
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥98%