Learn More
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 302.41 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 362-07-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 96.96% |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | 2-ME2∣ NSC-659853 |
| Ziel | Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite |
| Mehr anzeigen |