Learn More
2-Methoxyhydrochinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435253
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435253 250 g 250 Gramm
11415253 10 g 10 Gramm
11425253 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12847.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
It finds its application in the formation of coniferyl alcohol from ferulic acid by the white rot fungus Trametes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung in der Bildung von Koniferylalkohol aus Ferulinsäure durch den Weißfäulpilz Trametes.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 824-46-4
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00013971
InChI-Schlüssel LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC-Name 2-methoxybenzol-1,4-diol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyhydroquinone
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 250 g
Beilstein 2045285
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%