Learn More
2-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312627 25 g 25 Gramm
11302627 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11799.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und Alkohol. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3288-04-8
MDL-Nummer MFCD00011675
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Dichte 1.196
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Summenformel C8H7NOS
Brechungsindex 1.6443
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 638293
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-2-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 98%