Learn More
2-Methoxithiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312217 25 g 25 Gramm
11302217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09689.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7217-59-6 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7217-59-6
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00004834
InChI-Schlüssel DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC-Name 2-Methoxybenzolthiol
SMILES COC1=CC=CC=C1S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxythiophenol
Dichte 1.152
Siedepunkt 225°C to 228°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5918
Menge 25 g
Beilstein 2042178
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 97%