Learn More
2-Methyl-1,3-dithian, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wurde bei der Synthese von Methylketonen eingesetzt. 2-Methyl-1,3-Dithian eignet sich für die Herstellung von Kaliumtrifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wurde bei der Synthese von Methylketonen eingesetzt. 2-Methyl-1,3-Dithian eignet sich für die Herstellung von Kaliumtrifluoro(2-methyl-1,3-dithiano)borat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1,3-dithiane |
Dichte | 1.212 |
Siedepunkt | 78°C to 80°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.5615 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 102766 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 134.25 |
Reinheit (%) | 98% |