Learn More
2-Methyl-1,4-naphthochinon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460134 250 g 250 Gramm
11440134 10 g 10 Gramm
11450134 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460134 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13593.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-27-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture investigations. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. 2-Methyl-1,4-naphthoquinone can be used as an oxidative injury inducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist eine prothrombogene Verbindung und wird als Musterchinon in Zellkulturen und In-vivo-Untersuchungen verwendet. 2-Methyl-1,4-Naphthochinon ist ein synthetisches Analogon von 1,4-Naphthochinon mit einer Methylgruppe an der 2. Stelle. 2-Methyl-1,4-naphthochinon kann als oxidative verletzungsinduzierende Substanz verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-27-5
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
MDL-Nummer MFCD00001681
InChI-Schlüssel MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC-Name 2-Methylnaphthalin-1,4-Dion
SMILES CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1,4-naphthoquinone
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1908453
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5831
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 98%