missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-1-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™

Código de producto. 31333040
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge
31333040 10 g
31318464 100 g
31324367 5 g
31323945 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31333040 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1371510g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-nitronaphthalene
CAS 881-03-8
Summenformel C11H9NO2
MDL-Nummer MFCD00003914
Menge 10 g
SMILES O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=CC=C1C)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 187.19
Reinheit (%) 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.