Learn More
2-Methyl-1-phenyl-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485586
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485586 5 g 5 Gramm
11495586 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20729.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 611-69-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
It is used in the large-scale preparation of (R)-and (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) ethanol and also in the baker's yeast mediated asymmetric reduction of cinnamaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der großräumigen Herstellung von (R)-und (S)-1-(2, 4, 6-triisopropylphenyl) Ethanol und auch in den Baker′s Hefe vermittelten asymmetrischen Reduktion von Cinnamaldehydderivaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-69-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00065000
InChI-Schlüssel GMDYDZMQHRTHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-1-propanol, .alpha.-isopropylbenzyl alcohol, isopropyl benzyl alcohol, 2-methyl-1-phenylpropanol, benzenemethanol, .alpha.-1-methylethyl, 1-phenyl-2-methylpropyl alcohol, 1r-2-methyl-1-phenyl-propan-1-ol, phenylisopropylcarbinol, isopropylphenylcarbinol, acmc-20anr9
PubChem CID 95626
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-1-ol
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-phenyl-1-propanol
Dichte 0.964
Siedepunkt 124°C to 125°C (15 mmHg)
Flammpunkt 86°C (187°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%