Learn More
2-Methyl-1-Phenyl-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392256
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392256 500 g 500 Gramm
11382256 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03679.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-86-7 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-Methyl-1-phenyl-2-propanol is used in confecting floral essences, such as lily, narcissus, jasmine and keiskei and other advanced floral essences. Its acetic ester has fresh fragrance so that it has especial value.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-1-Phenyl-2-Propanol wird bei der Konfektionierung von blumigen Essenzen wie Lilie, Narzissen, Jasmin und Keiskei und anderen fortgeschrittenen blumigen Essenzen verwendet. Sein Essigsäure-Ester hat einen frischen Duft, was es besonders wertvoll macht.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-86-7
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00004465
InChI-Schlüssel RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-phenyl-2-propanol, benzyldimethylcarbinol, 2-benzyl-2-propanol, phenyl-tert-butanol, dimethylbenzylcarbinol, dmbc, 1,1-dimethylphenylethanol, 1,1-dimethyl-2-phenylethanol, benzylpropyl alcohol, dimethyl benzyl carbinol
PubChem CID 7531
IUPAC-Name 2-Methyl-1-Phenylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(CC1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 0.974
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 500 g
Beilstein 1855608
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) ≥98%