Learn More
2-Methyl-1-propanol, ≥ 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759070
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
78-83-1
C4H10O
74.12
MFCD00004740
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
6560
CHEBI:46645
2-Methylpropan-1-ol
CC(C)CO
78-83-1
C4H10O
74.12
MFCD00004740
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
6560
CHEBI:46645
2-Methylpropan-1-ol
CC(C)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-propanol
Namenshinweis Extra Dry
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -108.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 108.0°C
Flammpunkt 28°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2OH
Brechungsindex 1.3945 to 1.3965
Menge 100 mL
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 5176
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viskosität 4 Pas (20°C)
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.