Learn More
2-Methyl-1-tetralon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627152 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10627152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172370025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1-tetralone
Namenshinweis 99%
CAS 1590-08-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 127°C to 131°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H12O
Brechungsindex 1.5535
MDL-Nummer MFCD00001690
Menge 2.5 g
Beilstein 07, I, 197
Relative Dichte 1.06
Synonym 2-methyl-1-tetralone, 2-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-methyl, 2-methyltetralin-1-one, 2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 2-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 2-methyltetralone, 2-methyl-1-tetralon, acmc-20anr7, 2-methyl-alpha-tetralone
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI-Schlüssel GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-Name 2-methyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
PubChem CID 102650
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-tetralone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.