Learn More
2-Methyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510420
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
35034-22-1
C5H6N2O
110.116
ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
2795878
2-Methyl-1H-Imidazol-5-Carbaldehyd
CC1=NC=C(N1)C=O
35034-22-1
C5H6N2O
110.116
ZWULFIBGPXWGFG-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-4-formylimidazole, 2-methylimidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-2-methyl-1h-imidazole, 2-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 2-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 4-formyl-2-methylimidazole, 2-methyl-4-imidazolecarboxaldehyde, 2-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde
2795878
2-Methyl-1H-Imidazol-5-Carbaldehyd
CC1=NC=C(N1)C=O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 110.12