Learn More
2-Methyl-3-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10239823 100 g Glasflasche 100 Gramm
10153630 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10239823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152021000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 603-83-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-83-8
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007731
InChI-Schlüssel HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
IUPAC-Name 2-Methyl-3-nitroanilin
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitroaniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Siedepunkt 305°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)NH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 848
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver