Learn More
2-Methyl-3-Nitroanisol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047342
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11309525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L18792.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4837-88-1
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
MDL-Nummer MFCD00007159
InChI-Schlüssel HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitrotoluene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro-benzene, anisole, 2-methyl-3-nitro, 6-methoxy-2-nitrotoluene, 1-meo-2-me-3-no2-benzene, 3-nitro-2-methyl anisole, 3-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-3-nitroanisole 2-methoxy-6-nitrotoluene
PubChem CID 78554
IUPAC-Name 1-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitroanisole
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Siedepunkt 94°C to 96°C (0.5 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2328599
Formelmasse 167.16
Reinheit (%) ≥98%