Learn More
2-Methyl-3-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11499893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13002.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-31-1
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007241
InChI-Schlüssel GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030
PubChem CID 79579
IUPAC-Name 2-Methyl-3-nitrophenol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN2446
Beilstein 1946057
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 96%