Learn More
2-Methyl-3-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-nitrophenol |
| Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
| Geruch | Phenol-like |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2446 |
| Beilstein | 1946057 |
| Formelmasse | 153.14 |
| Reinheit (%) | 96% |