Learn More
2-Methyl-3-Nitrophenylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056066
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15472179 5 g 5 Gramm
15482179 25 g 25 Gramm
15492179 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15472179
Lieferant: Thermo Scientific Alfa Aesar H64810.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23876-15-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23876-15-5
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.174
MDL-Nummer MFCD07782132
InChI-Schlüssel LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrophenylacetic acid, 2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-methyl-3-nitro-benzeneacetic acid, 3-nitro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitrophenylaceticacid, 2-methyl-3-nitrobenzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro phenyl acetic acid, pubchem18230
PubChem CID 13530897
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Beilstein 2581973
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest