Learn More
2-Methyl-3-(p-Isopropylphenyl)Prodialdehyd (Cyclamal), TRC
Artikelnummer. 30134311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134311 10 g 10 Gramm
30136561 50 g 50 Gramm
30005023 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98766510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-95-7
Summenformel C13H18O
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
Synonym alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, p-Isopropyl-alpha-methyl-hydrocinnamaldehyde, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propionaldehyde, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-Isopropylphenyl)isobutyraldehyde, 3-(p-Isopropylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 4-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Cyclamen Aldehyde, Cyclosal, Cyclosal Perfume, Cymal, p-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, alpha-Methyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyde
IUPAC-Name 2-Methyl-3-(4-Propan-2-ylphenyl)propanal
SMILES CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde(Cyclamal)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
Formelmasse 190.1358