Learn More
2-Methyl-3-phenyl-1-propen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454277 5 g 5 Gramm
11464277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20370.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3290-53-7 | C10H12 | 132.206 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich in ätzenden Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3290-53-7
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.206
MDL-Nummer MFCD00039815
InChI-Schlüssel MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene
PubChem CID 18687
IUPAC-Name 2-Methylprop-2-Enylbenzol
SMILES CC(=C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slighlty soluble in aqeous solvents.
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 99%