Learn More
2-Methyl-3-(trifluormethyl)-Anilin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11985211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11985211 5 g 5 Gramm
11975211 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 54396-44-0
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.16
InChI-Schlüssel TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC-Name 2-methyl-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Brechungsindex 1.4825
Menge 5 g
Formelmasse 175.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.