missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-3-trifluormethylanilin, TRC

Artikelnummer. 30132793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132793 5 g 5 Gramm
30012544 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3313455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54396-44-0
Summenformel C8 H8 F3 N
Molekulargewicht (g/mol) 175.15
Synonym 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine
IUPAC-Name 2-methyl-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Formelmasse 175.0609
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.