Learn More
2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698621
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
127958-10-5
C12H10N2O2
214.224
MFCD02682072
XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
2776510
2-Methyl-4-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
127958-10-5
C12H10N2O2
214.224
MFCD02682072
XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
2776510
2-Methyl-4-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%